704377
Tris(hydroxymethyl-13C)nitromethane
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
2-(Hydroxymethyl-13C)-2-nitro-1,3-propanediol
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
160 °C (dec.)
mass shift
M+3
SMILES string
O[13CH2]C([13CH2]O)([13CH2]O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO5/c6-1-4(2-7,3-8)5(9)10/h6-8H,1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
OLQJQHSAWMFDJE-VMIGTVKRSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)