Merck
699675
Sigma-Aldrich
Methyl acetopyruvate
97%
Sinónimos:
1-Methoxy-1,2,4-pentanetrione, Methyl β-acetylpyruvate, Methyl 2,4-dioxopentanoate, Methyl 2,4-dioxovalerate, Methyl 3-acetylpyruvate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O4
Número de CAS:
Peso molecular:
144.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
powder
mp
60-65 °C
functional group
ester
ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(7)3-5(8)6(9)10-2/h3H2,1-2H3
InChI key
OMHOEQINEXASKE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)