696218
4-Chloro-7-azaindole
97%
Sinónimos:
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
176-181 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1ccnc2[nH]ccc12
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?