696048
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Sinónimos:
Acetoacetic ester
About This Item
Productos recomendados
product name
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 20 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
164.3 °F - closed cup
flash_point_c
73.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)