695998
Hexamethylenetetramine-13C6, 15N4
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
Hexamine-13C6, 15N4, Methenamine-13C6, 15N4
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
mp
280 °C (subl) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[13CH2]1[15N]2[13CH2][15N]3[13CH2][15N]1[13CH2][15N]([13CH2]2)[13CH2]3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-IIYFYTTLSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Resp. Sens. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Global Trade Item Number
Número de referencia del producto (SKU) | GTIN |
---|---|
343382-5G | 4061831810646 |