690848
N,N-Dimethylacetoacetamide solution
Arxada quality, 79.0-83.0% (calculated)
Sinónimos:
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramide
About This Item
Productos recomendados
assay
79.0-83.0% (calculated)
form
liquid
quality
Arxada quality
manufacturer/tradename
Arxada AG
impurities
≤0.05% dimethylamine
color
APHA: ≤350
SMILES string
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?