Merck
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluororesorcinol
95%
Sinónimos:
2,4-Difluoro-1,3-dihydroxy benzene, 2,4-Difluorobenzene-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4F2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
146.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
57-88 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
InChI key
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)