686409
2-Bromo-5-methylaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
refractive index
n20/D 1.603
density
1.486 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?