680311
S-Trioxane-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
1,3,5-Trioxane
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
97% (CP)
form
solid
mp
59-62 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[13CH2]1O[13CH2]O[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
BGJSXRVXTHVRSN-VMIGTVKRSA-N
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)