658960
2-(4-Bromophenyl)-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
214-218 °C
SMILES string
Cc1ccc2nc(cn2c1)-c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C14H11BrN2/c1-10-2-7-14-16-13(9-17(14)8-10)11-3-5-12(15)6-4-11/h2-9H,1H3
InChI key
OUTIKDPVXLJCLK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)