Merck
658448
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinónimos:
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
246-250 °C
functional group
bromo
nitro
SMILES string
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChI key
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)