Merck
650633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-oxotetrahydrothiophene-2-carboxylate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
160.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
solid
assay:
96%
Quality Level
assay
96%
form
solid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
232-254 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
density
1.281 g/mL at 1.281 °C (lit.)
functional group
ester
ketone
thioether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1SCCC1=O
InChI
1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)5-4(7)2-3-10-5/h5H,2-3H2,1H3
InChI key
TUSSXVYKOOVOID-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>229.8 °F
flash_point_c
> 109.9 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)