Merck
631361
Sigma-Aldrich
4′-Acetamidoacetophenone
97%
Sinónimos:
4′-Acetylacetanilide, 4-Acetamidoacetophenone, N-(4-Acetylphenyl)acetamide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CONHC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
mp
166-170 °C (lit.)
functional group
amide
ketone
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)