615781
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % D
bp
145-147 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
InChI key
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.