609749
Carbonyl-18O sulfide
95 atom % 18O
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
95 atom % 18O
form
gas
mass shift
M+2
SMILES string
[18O]=C=S
InChI
1S/COS/c2-1-3/i2+2
InChI key
JJWKPURADFRFRB-HQMMCQRPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)