608467
O-Methylisourea-13C,15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mp
122-132 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
Cl.CO[13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
InChI key
MUDVUWOLBJRUGF-ZNYUTZBJSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)