607398
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % D
form
solid
bp
144-145 °C/5 mmHg
mp
25-28 °C (lit.)
density
1.260 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI key
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)