597481
3,5-Diphenylpyrazole
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
199-203 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChI key
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?