588318
1-Bromododecane-12,12,12-d3
99 atom % D
Sinónimos:
Lauryl bromide-12,12,12-d3
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
-11--9 °C (lit.)
density
1.050 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCBr)[2H]
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)