588164
Cyclohexanone-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
155 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
O=[13C]1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i6+1
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-PTQBSOBMSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)