586374
4-Chlorobenzoylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
179.60
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
129-133 °C (lit.)
functional group
chloro
ketone
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-11/h1-4H,5H2
InChI key
JYOUFPNYTOFCSJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?