546488
2,5-Bis(chloromethyl)-1,4-bis(3′,7′-dimethyloctyloxy)benzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(ClCH2)2C6H2(O(CH2)2CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
487.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCOc1cc(CCl)c(OCCC(C)CCCC(C)C)cc1CCl
Application
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)