518247
Samarium(III) nitrate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Samarium trinitrate, Trinitric acid samarium(III)·6hydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
99.999% trace metals basis
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: samarium
impurities
≤20 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI key
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?