Merck
516317
Sigma-Aldrich
3-Ethoxybenzaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OC6H4CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
98%
assay
98%
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
density
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9-5-3-4-8(6-9)7-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QZMGMXBYJZVAJN-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anthracyclines and related substances. 3. Regiospecific total synthesis of 11-deoxydaunomycinone.
Kimball S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(6), 1561-1563 (1981)