491071
3,3′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline-15N2
98 atom % 15N
Sinónimos:
1,3-Bis(3-amino-15N-phenoxy)benzene
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
98 atom % 15N
mp
107-109 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]c1cccc(Oc2cccc(Oc3cccc([15NH2])c3)c2)c1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-1-6-15(10-13)21-17-8-3-9-18(12-17)22-16-7-2-5-14(20)11-16/h1-12H,19-20H2/i19+1,20+1
InChI key
DKKYOQYISDAQER-QTKWTTPSSA-N
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)