482986
Fullerene-C84
98%
Sinónimos:
C84 Fullerene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C84
Número de CAS:
Peso molecular:
1008.90
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
solubility
organic solvents: soluble
SMILES string
C1CC2CCC3CC4CC5c6cc7cc8cc9CC%10CCC%11CC1C%12c%13c%11c%10c%14c9c%15c8c%16c7c6c%17C%18=C5C4c%19c3c%20c2c%12c%21c%20c(c%18%19)c%22c%17c%16c%15c%23c%14c%13c%21c%22%23
Features and Benefits
Material is most likely a mixture of the D2d and D2 structural isomers. Most common fullerene impurities are C82 and C86.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?