474452
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl acrylate
95%
Sinónimos:
HFBA
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.352 (lit.)
bp
40-43 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(C(F)(F)F)C(F)(F)COC(=O)C=C
InChI
1S/C7H6F6O2/c1-2-4(14)15-3-6(9,10)5(8)7(11,12)13/h2,5H,1,3H2
InChI key
LMVLEDTVXAGBJV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?