461555
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
refractive index
n20/D 1.556 (lit.)
bp
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
imide
maleimide
phenyl
SMILES string
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.