344923
Butyltin chloride dihydroxide
96%
Sinónimos:
Butylchlorodihydroxystannane
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
form
solid
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI key
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)