342289
cis,cis-1,3,5-Trimethylcyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
99%
Sinónimos:
Kemp’s triacid
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
mp
241-243 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@]1(C[C@](C)(C[C@](C)(C1)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O6/c1-10(7(13)14)4-11(2,8(15)16)6-12(3,5-10)9(17)18/h4-6H2,1-3H3,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)/t10-,11+,12-
InChI key
AZWHPGZNOIYGFB-ZSBIGDGJSA-N
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?