Merck
341444
Sigma-Aldrich
1,4-Dichloro-2,3,5,6-tetramethylbenzene
99%
Sinónimos:
1,4-Dichlorodurene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.11
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
assay
99%
form
solid
SMILES string
Cc1c(C)c(Cl)c(C)c(C)c1Cl
InChI
1S/C10H12Cl2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
InChI key
PTIQIITULDNGAF-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)