33514
Phenol – 1,1,2,2-tetrachloroethane mixture
60:40% (w/w)
Sinónimos:
1,1,2,2-Tetrachloroethane – phenol mixture
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
59.5—60.5% (GC)
form
liquid
composition
phenol, 59.5-60.5 wt. % GC
tetrachloroethane, 39.5-40.5 wt. % GC
color
clear colorless
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C2H2Cl4/c7-6-4-2-1-3-5-6;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H;1-2H
InChI key
SLJYHQQNQRQZDO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Caution
Mixture may demix upon storage
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?