319694
4-(Methylthio)-1-butanol
97%
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
thioether
SMILES string
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?