Merck
305731
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylthio)saccharin
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8N2O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
336.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
mp
202 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1SN2C(=O)c3ccccc3S2(=O)=O
InChI
1S/C13H8N2O5S2/c16-13-9-5-1-4-8-12(9)22(19,20)15(13)21-11-7-3-2-6-10(11)14(17)18/h1-8H
InChI key
XTEABMFZLAEEKX-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)