Merck
27826
Sigma-Aldrich
Poly[(R)-3-hydroxybutyric acid-co-(R)-3-hydroxyvaleric acid]
~9:1
Sinónimos:
Biopol, Copolymer of (R)-3-hydroxybutyric acid and (R)-3-hydroxyvaleric acid
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
InChI
1S/C27H44O12/c1-7-20(10-11-28)37-24(31)13-18(5)35-27(34)16-22(9-3)39-25(32)14-19(6)36-26(33)15-21(8-2)38-23(30)12-17(4)29/h11,17-22,29H,7-10,12-16H2,1-6H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-/m1/s1
InChI key
HFQOLOYVZLYECE-CGXUPHRESA-N
General description
ratio (R)-3-hydroxybutyric acid : (R)-3-hydroxyvaleric acid ≥9:1 (NMR)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1