Merck
260398
Sigma-Aldrich
7-Octene-1,2-diol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CH(CH2)4CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4625 (lit.)
density
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-8(10)7-9/h2,8-10H,1,3-7H2
InChI key
UXGHWJFURBQKCJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)