222038
4-Butylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5351 (lit.)
bp
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
InChI key
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?