20910
Cadmium iodide
purum p.a., ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Cadmium diiodide
About This Item
Productos recomendados
grade
purum p.a.
assay
≥99.0% (T)
form
powder
bp
787 °C (lit.)
mp
388 °C (lit.)
density
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?