Merck
174084
Sigma-Aldrich
2-Pentyl butyrate
About This Item
Fórmula lineal:
C3H7CO2CH(CH3)C3H7
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
form
liquid
SMILES string
CCCC(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-8(3)11-9(10)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
DJOCFLQKCMWABC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
73.4 °F
flash_point_c
23 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)