Merck
15119
Sigma-Aldrich
Boc-D-His-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-D-histidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H17N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
255.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI key
AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)