13900
O-Benzyl-L-serine
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +21±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (TLC)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~227 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?