135496
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride monohydrate
98%
Sinónimos:
3-Amino-L-tyrosine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
optical activity
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
158-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(N)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O3.2ClH.H2O/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14;;;/h1-3,7,12H,4,10-11H2,(H,13,14);2*1H;1H2/t7-;;;/m0.../s1
InChI key
ITQBVYBSXFBTJX-QTPLPEIMSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?