115851
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
Sinónimos:
2-Bromo-m-xylene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.555 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?