101397
2,4-Dinitrotoluene
97%
Sinónimos:
2,4-DNT
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
1 mmHg ( 102.7 °C)
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
67-70 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
CC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
InChI key
RMBFBMJGBANMMK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?