Análisis químicos de los alimentos y bebidas
Los análisis químicos de los alimentos y bebidas se realizan para asegurar un consumo inocuo, así como la calidad y la integridad del producto. El análisis químico es un requisito previo para salvaguardar el etiquetado correcto de los alimentos, así como la protección de los consumidores frente a la adulteración, el etiquetado incorrecto de los alimentos y las bebidas peligrosas. Para alcanzar estos objetivos, es crucial un enfoque combinado que abarque una legislación alimentaria adecuada, mayores controles por las autoridades alimentarias, estudios continuos por parte de los organismos de salubridad alimentaria y universidades con la finalidad de mejorar el conocimiento y el procesamiento de los alimentos, y una mayor responsabilidad de la industria alimentaria.
Este enfoque de supervisión combinada es particularmente importante en la industria de los alimentos y bebidas debido a la naturaleza compleja de cómo se comercializan los productos. Por ejemplo, la contaminación de la carne procesada podría provenir del proceso de fabricación, pero también podría provenir de la alimentación animal o incluso del suelo en el que se cultivó el alimento.
Así pues, las pruebas analíticas en la industria de los alimentos se extiende también a los análisis medioambientales (p. ej., la calidad del suelo y el agua, control del aire). Se implantan métodos analíticos e instrumentales para el análisis de los alimentos y bebidas, y para el control de calidad con el objetivo de comprobar la salubridad, la calidad y el valor nutricional. Los compuestos complejos de nuestra dieta moderna se analizan en laboratorios de análisis químicos de acuerdo con la normativa global y local.
Artículos técnicos relacionados
- In 2009, the International Conference on Harmonization (ICH) proposed the development of a new harmonized guideline to provide a global policy for limiting metal impurities in drug products and ingredients. This approach provides clear regulatory guidance on specification limits for elemental impurities worldwide and logically should have an impact on the work of the national regulatory bodies in having transparent and comparable results.
- This article explores the analysis of fats in food and beverage products. From derivatization of fatty acids to FAMEs, to analysis of FAME isomers, and more we are your one-stop shop for all of your food and beverage analysis needs.
- Testing for heavy metals in food and beverages? You understand that prolonged trace exposure to heavy metals such as arsenic (As), cadmium (Cd), chromium (Cr), lead (Pb), mercury (Hg), and thallium (Tl), via the food, beverages and drinking water we consume can cause serious health risks. Fortunately, increasingly sensitive tests are in place to ensure our food is safe. Discover the recent advances in analytical technologies for heavy metal detection and the products, services and technical support available to help you keep us all safe. Because we all want to trust what we eat.
- nalysis of the omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon, highlighted through the use of 2 GC columns of different selectivity for analysts who wish to perform confirmatory analysis.
- Ensure the safety of cannabis and hemp products by testing for heavy metal contamination using ICP-MS and state specific reference material mixes
- Ver todo (44)
Protocolos relacionados
- Explore how GC can be used to analyze fatty acids either as free fatty acids or as fatty acid methyl esters.
- Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.
- Spectrophotometric determination of Sulfur Dioxide (SO2) in Beer with Elimann's reagent. Analytical method and sample preparation for Spectroquant® Sulfite Test.
- Determination of the fatty acid composition of nuts using established methods for GC analysis on capillary columns of 3 selectivities: Omegawax, SP-2560, and ionic liquid based SLB-IL111.
- High-resolution profiling of terpenes and terpenoids to identify fragrance compounds and distinguish hops and cannabis varieties using SPME-GC/MS.
- Ver todo (40)
Encuentre más artículos y protocolos
Técnicas comunes de análisis químico
- Control de la desinfección mediante reflectometría y espectroscopia
- Determinación de los ingredientes, como la sal, la vitamina C y el calcio, mediante valoración volumétrica
- Determinación del contenido de agua mediante valoración de Karl Fischer (KF)
- Análisis de elementos traza mediante espectroscopia de absorción atómica (AAS)
- Determinación del contenido de metales mediante plasma inductivamente acoplado (ICP)
- Extracción de plaguicidas planares con el método QuEChERS de preparación de muestras de extracción en fase sólida
- Preparación de muestras alimentarias para análisis instrumental directo con microextracción en fase sólida (SPME)
- Detección selectiva de toxinas y plaguicidas mediante HPLC y UHPLC (detección mediante MS)
- Valoración
- Determinación de los ésteres metílicos de los ácidos grasos (FAME) mediante cromatografía de gases (GC)
- Determinación de carbohidratos, azúcares, lípidos y proteínas mediante análisis enzimático
Datos nutricionales de los alimentos y bebidas envasados
La presencia de los datos nutricionales en los alimentos envasados es necesaria para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre la base de los requisitos dietéticos o para gestionar los trastornos relacionados con la dieta. Por consiguiente, las regulaciones sobre etiquetado proporcionan los requisitos detallados deben incluirse en las etiquetas nutricionales (nutrientes, cantidades y valores calóricos) en los alimentos envasados. Para una declaración uniforme de los nutrientes, es crucial que los fabricantes realicen otros análisis de los alimentos para determinar los nutrientes, como carbohidratos (azúcares, sacáridos), fibra alimentaria, ácidos orgánicos, alditoles, grasas (ácidos grasos, FAMES, glicéridos), proteínas (aminoácidos, péptidos), sodio, vitaminas y minerales.
Análisis de la contaminación para la salubridad de los alimentos y bebidas
Los análisis químicos de la salubridad de los alimentos permiten el consumo seguro de productos exentos de alérgenos, de restos peligrosos de plaguicidas, metales pesados, micotoxinas y restos de medicamentos de uso veterinario. Se han hecho avances en la protección de los cultivos y los procedimientos de fabricación de alimentos para permitir una mayor producción alimentaria En paralelo, los efectos a largo plazo de estos avances, como el aumento del uso de plaguicidas para asegurar un rendimiento adecuado de la cosecha, están bajo constante revisión por los organismos reguladores gubernamentales para asegurar que no resultan nocivos.
Análisis de la adulteración y el etiquetado incorrecto de los alimentos
Las pruebas de autenticidad de los alimentos aseguran la integridad alimentaria para proteger a los consumidores de la adulteración y el etiquetado incorrecto de los alimentos. Se utilizan métodos analíticos para detectar sustituciones de ingredientes o adiciones ilegales de compuestos químicos que alteran o enmascaran las características.