Organoide
Organoide sind komplexe Ansammlungen von Zellen, die in einem 3D-Kulturmedium gezüchtet werden und viele der physiologischen und genomischen Merkmale verschiedener Gewebe oder Organe nachbilden. Organoide werden entweder aus embryonalen Stammzellen (ES-Zellen), induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) oder adulten Stammzellen (AS-Zellen) gewonnen und differenzieren sich durch eine Reihe kontrollierbarer Signale in eine Reihe von Zelltypen, die denen in den jeweiligen physiologischen Geweben ähneln.
Sobald die Kultivierungs- und Differenzierungsbedingungen für einen bestimmten Organoidtyp festgelegt sind, können sie von Forschern, die grundlegende Zellkultivierungsmethoden anwenden, reproduzierbar hergestellt werden. In den letzten zehn Jahren gab es eine Vielzahl spannender Fortschritte auf diesem Gebiet, darunter die Erzeugung und Charakterisierung neuer Organoidtypen sowie Anwendungen für diese Organoide zur Förderung der biologischen Grundlagenforschung und zur Entwicklung neuer Therapeutika.
Organoidanwendungen
Organoide können wertvolle Instrumente für translationale Studien sein, einschließlich der Entwicklung personalisierter Arzneimittel, bei denen die Kultivierung von In-vitro-Modellen einzelner menschlicher Probanden die Entwicklung von Therapeutika ermöglichen kann, die auf einzelne Patienten zugeschnitten sind.
Aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit kann die Charakterisierung genomischer, proteomischer, morphologischer und funktioneller Merkmale von Organoiden, die von verschiedenen Personen (oder von Zellen aus verschiedenen Geweben desselben Patienten) stammen, parallel untersucht werden. Insbesondere bei Organoiden, die zur Untersuchung von Krebserkrankungen verwendet werden (oft als Sphäroide bezeichnet), hat sich gezeigt, dass sie bestimmte Merkmale der Ausgangstumorproben beibehalten. Organoide können in Kombination mit anderen fortschrittlichen Forschungstechniken verwendet werden, wie z. B. mit mikrofluidischen Kultivierungsgeräten wie dem ONIX-Mikrofluidiksystem, um fortschrittliche Organ-on-a-Chip-Modelle zu entwickeln, oder mit Genom-Editierungs-Tools wie CRISPR, um das Modell weiter zu verfeinern.
3dGRO™ Humane Kolonorganoide
Humane iPSC-abgeleitete Kolonorganoide, die dazugehörigen Medien und fachkundige, validierte Protokolle sind für Forscher gedacht, die ein kontrollierbares, zugängliches und reproduzierbares Modell des menschlichen Darmepithels benötigen. Diese Organoide bieten die strukturelle Komplexität und die genetische/proteomische Vielfalt, die für natives menschliches Dickdarmgewebe repräsentativ ist. Greifen Sie auf dieses technische Protokoll zu, um mehr über die Differenzierung von iPSC zu Kolonorganoiden zu erfahren, oder um Kolonorganoide zu kaufen.
3dGRO™ Humanes Lungenorganoid-Kultursystem
Unser aus humanen iPSC abgeleitetes System zur Differenzierung von Lungenorganoiden bietet Forschern ein kontrollierbares, zugängliches und reproduzierbares System zur Kultivierung eines organoiden Modells des menschlichen Lungenepithels. Dieses System ist eine validierte Methode zur Erzeugung eines verzweigten 3D-Atemwegsmodells, das die strukturelle Organisation und zelluläre Heterogenität des menschlichen Lungenepithels einschließlich der Expression von Lungenmarkern widerspiegelt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Bestellung von Lungenorganoid-Produkten erhalten Sie hier.
3dGRO™ Patientenabgeleitete Organoid-gastrointestinale Biobank
Diese Sammlung hochgradig charakterisierter, kryokonservierter Organoide besteht aus nach ethischen Prinzipien erlangten Patientenproben. Die Biobank umfasst Proben, die aus verschiedenen Regionen des Magen-Darm-Trakts von verschiedenen Spendern stammen, und sowohl gesundes als auch krankes Gewebe repräsentieren. Diese Proben bieten gebrauchsfertige PDO mit optimierten Kulturmedien für Forscher, die die grundlegende Biologie und Entwicklung von Medikamenten für den menschlichen Magen, Dünn- oder Dickdarm untersuchen.
Products
Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto.
Sie haben kein Konto?