MilliporeSigma
T305766
2-METHYL-2-[4-(2-METHYL-1,3-DIOXOLAN-2-YL)PHENYL]-1,3-DIOXOLANE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H18O4
Número de CAS:
Peso molecular:
250.297
MDL number:
Other Notes