Development of Fluorescent Probes that Target Serotonin 5-HT
Scientific reports (2017-09-09)
Jhonny Azuaje, Paula López, Alba Iglesias, Rocío A de la Fuente, José M Pérez-Rubio, Diego García, Tomasz Maciej Stępniewski, Xerardo García-Mera, José M Brea, Jana Selent, Dolores Pérez, Marián Castro, María I Loza, Eddy Sotelo
ABSTRACT
Some 5-HT
Product Description
Supelco
Serotonin, analytical standard