纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
U-73343
同義詞:
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-2,5-pyrrolidinedione, U-73343
經驗公式(希爾表示法):
C
29
H
42
N
2
O
3
CAS號碼:
142878-12-4
分子量::
466.66
Products
產品類別
bioactive small molecules (2)
品牌
Sigma-Aldrich (2)
顏色
分子量
外觀
純度
研究區
品質等級
篩選產品
Showing 1-2 of 2
比較
產品編號
描述
訂價
U6881
U-73343,
展開
查看價格
662041
U-73343,
A cell-permeable analog of U-73122 that acts as a very weak inhibitor of phospholipase C. Suitable as a negative control.