纯水系统
分析开发与鉴定
合同制造
定制产品
数字平台和服务
IVD开发与生产
mRNA 开发与生产
产品服务
支持
检测
客户支持
联系我们
常见问题
安全数据说明书(SDS)
证书 (COA/COO)
质量与法规
工具和相关 App
网上研讨会
返回
Tuerk 溶液
Products
產品類別
stains (1)
品牌
Sigma-Aldrich (1)
外觀
品質等級
應用
篩選產品
Showing 1-1 of 1
比較
產品編號
描述
訂價
93770
Tuerk 溶液,
for microscopy (for counting of Leukozytes)